missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-cis Acitretin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-cis Acitretin |
| CAS | 419534-31-9 |
| Molekylformel | C21 H26 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 9-cis-Acitretin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8-,15-12+ |
| LEDER | COc1cc(C)c(\C=C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C)c(C)c1C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6Z,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.43 |
| Formel vikt | 326.1882 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?