Läs mer
9-cis-Retinal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-cis Retinal |
| CAS | 514-85-2 |
| Molekylformel | C20 H28 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 9-cis Retinal |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+ |
| LEDER | C\C(=C\C=C\C(=C\C=O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenal |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.44 |
| Formel vikt | 284.214 |