Läs mer
9-cis-retinsyra,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11409931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409931 1 mg 1mg
11419931 5 mg 5mg
11429931 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215872501
Kemiska identifierare
Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.44
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
ChEBI CHEBI:50648
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-cis-Retinoic Acid
Namnnotering Cell Biology and Analysis
CAS 5300-03-8
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 1 mg
Synonym alitretinoin, 9-cis-retinoic acid, panretin, 9-cis-tretinoin, panrexin, panretyn, panretin gel, toctino, 9-cis retinoic acid, 9 z-retinoic acid
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
PubChem CID 449171
Formel vikt 300.44
Fysisk form Pulver