missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-cis-retinsyra,> 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11429931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429931 10 mg 10mg
11409931 1 mg 1mg
11419931 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11429931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215872510

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.44
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9-cis-Retinoic Acid
Namnnotering Cell Biology and Analysis
CAS 1893-1-24
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 10 mg
Synonym 2,4,6-trichlorophenyl hydrazine, hydrazine, 2,4,6-trichlorophenyl, 1-2,4,6-trichlorophenyl hydrazine, 2,4,6-trichlorphenyl hydrazin, pubchem7171, acmc-1ao5o, ksc269i0b, 2,4,6 trichlorophenylhydrazine, 2,6-trichlorophenyl hydrazine
LEDER C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
PubChem CID 79234
Formel vikt 300.44
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.