Läs mer
9-cis-retinsyra, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
9-cis-retinsyra är en vitamin A-analog som hämmar cellproliferation och inducerar celldifferentiering. 9-cis-retinsyra är en hämmare av Cox-2 och en aktivator av RARα , RARβ , RARγ och RXR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
9-cis-retinsyra är en vitamin A-analog som hämmar cellproliferation och inducerar celldifferentiering. 9-cis-retinsyra är en hämmare av Cox-2 och en aktivator av RARα , RARβ , RARγ och RXR.
Solu
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-cis-Retinoic acid |
| CAS | 5300-03-8 |
| Smältpunkt | 178 °C till 180 °C |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| MDL-nummer | MFCD00270072 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänslig |
| Merck Index | 14,249 |
| Synonym | alitretinoin, 9-cis-retinoic acid, panretin, 9-cis-tretinoin, panrexin, panretyn, panretin gel, toctino, 9-cis retinoic acid, 9 z-retinoic acid |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform (50 mg/ml), DMSO (∽25 mg/ml), etanol (25 mg/ml) och aceton (25 mg/ml). Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 9-cis-Retinoic acid
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 9-cis-Retinoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.