Läs mer
9-cis-Retinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-cis Retinol |
| CAS | 22737-97-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H30 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Retinol','9-cis-, 9-cis-Retinol, 9-cis-Vitamin A alcohol, (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+ |
| LEDER | C\C(=C\C=C\C(=C\CO)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.45 |
| Visa mer |