missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-cis-Retinyl Palmitate, TRC

Produktkod. 30040410
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040410 10 mg
18053420 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR27550010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 34356-29-1
Molekylformel C36 H60 O2
Molekylvikt (g/mol) 524.86
Synonym Retinol, 15-hexadecanoate, 9-cis-, Retinol, hexadecanoate, 9-cis- (9CI), Retinol, palmitate, 9-cis- (8CI), 9-cis-Retinyl palmitate, 9-cis-Vitamin A palmitate, 9-cis-Retinol Palmitate
IUPAC-namn [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] hexadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9-cis-Retinol Palmitate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22-,32-28+
Formel vikt 524.4593
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.