missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-cis-(tert-Butyldimethylsilyl)retinyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-cis-(tert-Butyldimethylsilyl)retinyl Ether |
| CAS | 210700-52-0 |
| Molekylformel | C26 H44 O Si |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44OSi/c1-21(16-17-24-23(3)15-12-19-26(24,7)8)13-11-14-22(2)18-20-27-28(9,10)25(4,5)6/h11,13-14,16-18H,12,15,19-20H2,1-10H3/b14-11+,17-16+,21-13-,22-18+ |
| LEDER | C\C(=C\C=C\C(=C\CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl-[(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoxy]-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.71 |
| Formel vikt | 400.3161 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?