Läs mer
9-Deazaguanine, TRC
Produktkod. 30365641
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365641 25 mg
30357522 50 mg
30353681 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365641 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD20133025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65996-58-9
Molekylformel C6 H6 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 150.14
IUPAC-namn 2-amino-3,5-dihydropyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one
LEDER NC1=Nc2cc[nH]c2C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Deazaguanine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-3-1-2-8-4(3)5(11)10-6/h1-2,8H,(H3,7,9,10,11)
Formel vikt 150.0542