Läs mer
9-Deazaguanosin, TRC
Produktkod. 30357007
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30357007 10 mg
1 options
Produktkod. 30357007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD20140010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Deazaguanosine
CAS 102731-45-3
Molekylformel C11 H14 N4 O5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N4O5/c12-11-13-8-4(9(19)14-11)1-2-15(8)10-7(18)6(17)5(3-16)20-10/h1-2,5-7,10,16-18H,3H2,(H3,12,13,14,19)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1
LEDER NC1=Nc2c(ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 282.25
Formel vikt 282.0964