Läs mer
9-Decen-1-ol, 90+%
Produktkod. 11434067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434067 100 g 100g
11424067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19490.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
Den upptäcker att den används i ett brett urval av dofter, särskilt i fina dofter och tvålar, i blom-, rosenblads- eller örtdofter. 9-Decen-1-ol används vid framställning av semifluorerade syror som krävs för syntes av poly(styren-b-semifluorinerad isopren) segmentsampolymerer med -CF2H-terminerade sidogrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den finner att den används i ett brett spektrum av dofter, särskilt i fina dofter och tvålar, i blom-, rosenblads- eller örtdofter. 9-Decen-1-ol används vid framställning av semifluorerade syror som krävs för syntes av poly(styren-b-semifluorinerad isopren) segmentsampolymerer med -CF2H-terminerade sidogrupper.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 0,16g/L. Lösligt i alkohol, dipropylenglykol, paraffinolja.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13019-22-2
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00002992
InChI-nyckel QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC-namn dec-9-en-1-ol
LEDER C=CCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Decen-1-ol
Smältpunkt -13°C
Densitet 0.847
Kokpunkt 235°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 100 g
Beilstein 1750928
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 0.16g/L. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,paraffin oil.
Formel vikt 156.27
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.