Läs mer
9-Decen-1-ol, 96%
Produktkod. 15214644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15214644 5 g Glasflaska 5g
15234644 25 g Glasflaska 25g
15254644 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15214644 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152640050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13019-22-2
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.27
InChI-nyckel QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC-namn dec-9-en-1-ol
LEDER C=CCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Decen-1-ol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -13.0°C
Färg Orange-röd till röd
Densitet 0.8450g/mL, 0.845
Kokpunkt 234.0°C to 238.0°C
Flampunkt 104°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (main isomer) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CH(CH2)8OH
Brytningsindex 1.4470 to 1.4490
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,451
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viskositet 11.4 mPa.s (20°C)
Formel vikt 156.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9-Decen-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.