Läs mer
9-Decen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Decen-1-ol |
| CAS | 13019-22-2 |
| Molekylformel | C10H20O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 9-Decenol, Decylenic Alcohol, NSC 103158, Rosalva, Trepanol, ω-Decen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | dec-9-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vikt | 156.1514 |