Läs mer
9-Decenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Decenoic Acid |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 170.1307 |