missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Decyn-1-ol (94%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Decyn-1-ol |
| CAS | 17643-36-6 |
| Molekylformel | C10H18O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 9-Decynyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h1,11H,3-10H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCC#C |
| IUPAC-namn | dec-9-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?