Läs mer
9-Dehydroandrostenedion, TRC
Produktkod. 30360570
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360570 50 mg
30356275 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22936550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1035-69-4
Molekylformel C19H24O2
Molekylvikt (g/mol) 284.39
Synonym Androsta-4,9(11)-diene-3,17-dione, 9(11)-Dehydroandrostenedione, NSC 44826
LEDER C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Dehydroandrostenedione
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,18-,19-/m0/s1
Formel vikt 284.1776