Läs mer
9-Dehydroestrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Dehydroestrone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-16,19H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 268.1463 |