missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-Dehydrotestosterone, TRC

Produktkod. 30011998
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011998 100 mg
30008801 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD230205100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2398-99-4
Molekylformel C19H26O2
Molekylvikt (g/mol) 286.41
Synonym 17beta-Hydroxyandrosta-4,9(11)-dien-3-one, 4,9(11)-Androstadiene-17beta-ol-3-one, 9(11)-Dehydrotestosterone, NSC 30932, U 3435
LEDER C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9-Dehydrotestosterone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15,17,21H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
Formel vikt 286.1933
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.