Läs mer
(+)-9-deMe-DTBZ, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-9-deMe-DTBZ |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO3/c1-11(2)6-13-10-19-5-4-12-7-17(21)18(22-3)8-14(12)15(19)9-16(13)20/h7-8,11,13,15-16,20-21H,4-6,9-10H2,1-3H3/t13-,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 305.1991 |