Läs mer
9-Deoxo-9a-aza-9a-homo Erythromycin A (Desmethyl Azithromycin), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Demethylazithromycin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)38-18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(39(11)12)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Formel vikt | 734.4929 |
| Procent renhet | >95% |