Läs mer
9-Deschloro-9-bromo Beclomethasone Dipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Deschloro-9-bromo Beclomethasone Dipropionate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37BrO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| Formel vikt | 564.1723 |
| Procent renhet | >95% |