Läs mer
9-Desfluoro-11-dehydroxy-9(11)-ene Triamcinolone Acetonide, TRC
Produktkod. 30357298
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357298 25 mg
30365868 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30357298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28992025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5541-37-7
Molekylformel C24 H30 O5
Molekylvikt (g/mol) 398.49
Synonym Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (16alpha)-, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 16alpha,17,21-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), 21-Hydroxy-16alpha,17alpha-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4,9(11)triene-3,20-dione, Desonide Delta-9 (11) Analog
LEDER CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)C4=CC[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (16alpha)-21-Hydroxy-16,17-((1-methylethylidene)bis(oxy))pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30O5/c1-21(2)28-20-12-18-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,3)17(16)8-10-23(18,4)24(20,29-21)19(27)13-25/h7-9,11,16,18,20,25H,5-6,10,12-13H2,1-4H3/t16-,18+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 398.2093
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.