missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Desfluoro-9(11)-epoxy Triamcinolone Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,11beta-Epoxydesonide |
| CAS | 39672-75-8 |
| Molekylformel | C24 H30 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Epoxydesonide, 9,11β-Epoxy-21-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (9β,11β,16α)-, (9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-Epoxy-16α,17,21-trihydroxy-9β-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-acetonide, 9,11β-Epoxydesonide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O6/c1-20(2)28-18-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-21(13,3)23(15)19(29-23)11-22(16,4)24(18,30-20)17(27)12-25/h7-9,15-16,18-19,25H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,21-,22-,23+,24+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]46O[C@H]6C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.4914 |
| Formel vikt | 414.2042 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?