missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Desmethyl endo-Granisetron Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R,3r,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 141136-01-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H22 N4 O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O.ClH/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11;/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22);1H/t11-,12+,13+; |
| LEDER | Cl.Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | N-[(1S,5R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-methylindazole-3-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.84 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?