Läs mer
9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-amine |
| CAS | 935772-63-7 |
| Molekylformel | C12H11Cl2N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl2N/c13-12(14)11-7-4-5-8(11)10-6(7)2-1-3-9(10)15/h1-3,7-8H,4-5,15H2 |
| LEDER | Nc1cccc2C3CCC(C3=C(Cl)Cl)c12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.13 |
| Formel vikt | 239.0269 |