Läs mer
9-Dihydro-13-acetylbaccatin III, MedChemExpress
Beskrivning
9-Dihydro-13-acetylbaccatin III (9-DHAB III) is an intermediate for taxol analog preparations.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Dihydro-13-acetylbaccatin III |
| CAS | 142203-65-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H42O12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9-DHAB III 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin III |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (31.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H](C1)[C@]2(C)[C@]([C@@]3(OC(C)=O)[C@]1([H])OC3)([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@]5(O)C[C@H](OC(C)=O)C(C)=C(C(C)5C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.68 |
| Visa mer |