missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-epi-Artemisinin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-epi-Artemisinin |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-epi-Artemisinin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 282.1467 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?