missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-epi-Quinidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Epiquinidine |
| CAS | 572-59-8 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 9-epi-Quinidine, Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','(9R)-, Epiquinidine (7CI,8CI), (9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol, (9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol, 9-Epiquinidine, 9-epi-Quinidine, ICQ 12, (8R,9R)-Quinidine, (8β,9S)-6'-Methoxycinchonan-9-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| IUPAC-namn | (R)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.417 |
| Formel vikt | 324.184 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?