missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Ethyl Adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Ethyl Adenine |
| CAS | 2715-68-6 |
| Molekylformel | C7H9N5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 9-Ethyladenine, NSC 14580 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-5-6(8)9-3-10-7(5)12/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | CCn1cnc2c(N)ncnc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?