Läs mer
9-etynyl-9-fluorenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045185
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11312237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09717.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13461-74-0 | C15H10O | 206.244 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13461-74-0
Molekylformel C15H10O
Molekylvikt (g/mol) 206.244
MDL-nummer MFCD00041555
InChI-nyckel MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
IUPAC-namn 9-etynylfluoren-9-ol
LEDER C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Ethynyl-9-fluorenol
Smältpunkt 109°C to 110°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2104685
Formel vikt 206.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.