Läs mer
9-fluorenemetanol, 99 %
Produktkod. 10439460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10439460 10 g Glasflaska 10g
10285840 1 g Glasflaska 1g
10539073 5 g Glasflaska 5g
10731935 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10439460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170930100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24324-17-2
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00001139
InChI-nyckel XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
LEDER OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenemethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 104 °C till 107 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmetanol
Formel vikt 196.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.