Läs mer
9-fluorenemetanol, TRC
Produktkod. 30397596
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397596 100 g
30399820 10 g
30393913 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30397596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF532435100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24324-17-2
Molekylformel C14 H12 O
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Synonym FMOC-hydroxy
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmetanol
LEDER OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FMOC-hydroxy
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Formel vikt 196.0888