Läs mer
9-Fluorenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468799
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468799 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15468799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01917.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1689-64-1 | C13H10O | 182,222 g/mol
9-Fluorenol används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 9-Fluorenol används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och
färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Skydda mot fukt, värme. Förvara på sval plats. Förvara behållaren tätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenol
CAS 1689-64-1
Smältpunkt 155 °C till 157 °C
Molekylformel C13H10O
MDL-nummer MFCD00001135
Kvantitet 25 g
Beilstein 1869799
Synonym 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ol
Molekylvikt (g/mol) 182.222
PubChem CID 74318
ChEBI CHEBI:16904
Formel vikt 182.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.