Läs mer
9-fluorenon-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-133451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10346460 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10346460
Brand: Thermo Scientific 119210010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 784-50-9
Molekylformel C14H8O3
Molekylvikt (g/mol) 224.22
MDL-nummer MFCD00001156
InChI-nyckel BJCTXUUKONLPPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-2-carboxylic acid, fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxofluoren-2-carboxylic acid, 9h-fluorene-2-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-2-carboxylicacid, 9-oxo-2-fluorenecarboxylic acid, bjctxuukonlppk-uhfffaoysa, 9-oxo-2-fluorene carboxylic acid, 9-oxo-fluorene-2-carboxylic acid
PubChem CID 69913
IUPAC-namn 9-oxo-9H-fluoren-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenone-2-carboxylic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 10, 774
Formel vikt 224.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.