Läs mer
9-Fluorenon, 98+%
Produktkod. 11449723
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449723 2500 g 2500g
11429723 100 g 100g
11439723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12910.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180,206 g/mol
9-Fluorenon används vid framställning av läkemedel mot malaria. Det är ett fluorenderivat. Vidare används det i funktionell polymer och i färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
9-Fluorenone används vid framställning av läkemedel mot malaria. Det är ett fluorenderivat. Vidare används det i funktionell polymer och i färgämnen.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol, aceton
, eter och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486-25-9
Molekylformel C13H8O
Molekylvikt (g/mol) 180.206
MDL-nummer MFCD00001141
InChI-nyckel YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC-namn fluoren-9-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenone
Smältpunkt 82 °C till 85 °C
Densitet 0.9
Kokpunkt 342 °C
Flampunkt 163 °C (325 °F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1636531
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, aceton, eter och bensen.
Formel vikt 180.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.