Läs mer
9-fluorenon, 99+%
Produktkod. 11904851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11904851 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10734041 100 g Plastflaska 100g
10754041 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11904851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119200025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486-25-9
InChI-nyckel YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC-namn fluoren-9-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenone
Smältpunkt 81,0 °C till 85,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 342,0 °C
Flampunkt 163 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C13H8O
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 07,465
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Molekylvikt (g/mol) 180.21
Formel vikt 180.21
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.