Läs mer
9-Fluorenone hydrazone, 97%
Produktkod. 11420307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420307 5 g 5g
11430307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21706.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13629-22-6 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13629-22-6
Molekylformel C13H10N2
Molekylvikt (g/mol) 194.237
MDL-nummer MFCD00016357
InChI-nyckel YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
PubChem CID 83627
IUPAC-namn fluoren-9-ylidenehydrazine
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenone hydrazone
Smältpunkt 150°C to 154°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1910575
Formel vikt 194.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.