Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Fluorenone hydrazone |
| Smältpunkt | 148.0°C to 150.0°C |
| Analysprocentintervall | 96% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 07,I,251 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Formel vikt | 194.24 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 9-Fluorenone hydrazone
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.