Läs mer
9-Fluorenone oxime, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11346726
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346726 5 g 5g
11356726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03950.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
CAS: 2157-52-0 | Molecular Formula: C13H9NO | Molecular Weight: 195.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2157-52-0
Molekylformel C13H9NO
Molekylvikt (g/mol) 195.221
MDL-nummer MFCD00016356
InChI-nyckel CRNNFEKVPRFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone oxime, 9h-fluoren-9-one oxime, fluorenone oxime, 9-oximinofluorene, fluorenone-9-oxime, 9h-fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one oxime, 9-hydroxyimino fluorene, fluorenonoxim
PubChem CID 16543
IUPAC-namn N-fluoren-9-ylidenhydroxylamin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenone oxime
Smältpunkt 193 °C till 194 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1871046
Formel vikt 195.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.