Läs mer
9-Fluorenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 486-25-9 |
| Smältpunkt | 81°C to 84°C |
| Densitet | 0.9 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 342°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00001141 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 9-Fluorenone, 9-Fluorenone |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Kvalitet | Research |