Läs mer
9-Fluorenon, TRC
Produktkod. 30397901
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30397901 250 g
1 options
Produktkod. 30397901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF462780250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenone
CAS 486-25-9
Molekylformel C13 H8 O
Kvantitet 250 g
Synonym 9-Fluorenone, 9H-Fluoren-9-one, Fluoren-9-one (8CI), 9H-Fluorene-9-one, Fluorenone, NSC 5181
InChI formel InChI=1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
LEDER O=C1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn fluoren-9-one
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0575