Läs mer
(9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11330224
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330224 5 g 5g
11320224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00794.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7253-07-8
MDL-nummer MFCD00031650
ChEBI CHEBI:40656
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt >330°C (decomposition)
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 5 g
Beilstein 3897970
Synonym beta-d-allose, beta-d-allopyranose, 3 s-hydroxy-all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoyl-coa, 2r,3r,4r,5s,6r-6-hydroxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol, 1rpj, .beta.-d-allose, d +-allose, b-d-allopyranose, d-allose, beta-d-allose, rare aldohexose sugar
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 180.16
PubChem CID 448388
Formel vikt 507.42
Procent renhet 98%