Läs mer
9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11966721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11966721 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11966721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441510050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate
CAS 82911-71-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 165°C to 167°C
Färg White
Elementaranalys 68.82 to 72.34% C, 11.46 to 12.05% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C21H15N3O3
Kvantitet 5 g
Synonym fmoc-obt, 9h-fluoren-9-yl methyl 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate, benzotriazol-1-yl 9-fluorenylmethyl carbonate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl 9h-fluoren-9-ylmethyl carbonate, 1-fmoc-oxy benzotriazole, 1-fmoc-oxy-1h-benzotriazole, 9-fluorenylmethyl benzotriazolycarbonate, 9-fluorenylmethylbenzotriazolylcarbonate, 9-fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl &
InChI-nyckel KNSPZTVPSAKHBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)ON4C5=CC=CC=C5N=N4
IUPAC-namn benzotriazol-1-yl 9H-fluoren-9-ylmethyl carbonate
Molekylvikt (g/mol) 357.37
PubChem CID 5236567
Formel vikt 357.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.