Läs mer
9-Fluorenylmetylklorokat, TRC
Produktkod. 17994365
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994365 10 g
17934055 5 g
17972905 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF47245010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28920-43-6
Molekylformel C15 H11 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 258.7
Synonym 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester Carbonochloridic Acid, Fluorene-9-methanol, Chloroformate (8CI), (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate, 9-Fluorenylmethyl Chloroformate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Carbonochloridate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Chloroformate, AminoTag, FMOC Chloride, Fluorenylmethyl Chloroformate, FmocCl
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmetylkarbonkloridat
LEDER ClC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Formel vikt 258.0448