Läs mer
9-Fluorenylmetylkloroformat, 98+%
Produktkod. 11314629
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314629 1 g 1g
11479173 5 g 5g
11489173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11683.03
 Begränsad artikel
I lager
Förvara kyla | CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258,701 g/mol
Baskänslig aminoskyddsgrupp för fastfaspeptidsyntes9-Fluorenylmetylklorformiat används vid kapillärelektrofores. Det fungerar som ett reagens vid prekolonnderivatisering av aminer för HPLC och fluorescerande detektion. Vidare används den för att derivatisera aminosyror för HPLC-analys. Utöver detta används den för att framställa N-Fmoc-aminosyror för peptidsyntes i fast fas och oligonukleotidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Baskänslig aminoskyddsgrupp för fastfaspeptidsyntes9-Fluorenylmetylklorformiat används vid kapillärelektrofores. Det fungerar som ett reagens vid prekolonnderivatisering av aminer för HPLC och fluorescerande detektion. Vidare används den för att derivatisera aminosyror för HPLC-analys. Utöver detta används den för att framställa N-Fmoc-aminosyror för peptidsyntes i fast fas och oligonukleotidsyntes.
Löslighet Lösligt i
dioxan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28920-43-6
Molekylformel C15H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 258.701
MDL-nummer MFCD00001138
InChI-nyckel IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmetylkarbonkloridat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Smältpunkt 60°C to 64°C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2279177
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dioxane.
Formel vikt 258.7
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.