Läs mer
9-Fluorenylmetylkloroformat, 98+%
Produktkod. 11479173
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479173 5 g 5g
11314629 1 g 1g
11489173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11683.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1254.60 SEK
    1018.65 SEK / 5g
    Save 235.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förvara kyla | CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258,701 g/mol
Baskänslig aminoskyddsgrupp för fastfaspeptidsyntes9-Fluorenylmetylklorformiat används vid kapillärelektrofores. Det fungerar som ett reagens vid prekolonnderivatisering av aminer för HPLC och fluorescerande detektion. Vidare används den för att derivatisera aminosyror för HPLC-analys. Utöver detta används den för att framställa N-Fmoc-aminosyror för peptidsyntes i fast fas och oligonukleotidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Baskänslig aminoskyddsgrupp för fastfaspeptidsyntes9-Fluorenylmetylklorformiat används vid kapillärelektrofores. Det fungerar som ett reagens vid prekolonnderivatisering av aminer för HPLC och fluorescerande detektion. Vidare används den för att derivatisera aminosyror för HPLC-analys. Utöver detta används den för att framställa N-Fmoc-aminosyror för peptidsyntes i fast fas och oligonukleotidsyntes.
Löslighet Lösligt i
dioxan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28920-43-6
Molekylformel C15H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 258.701
MDL-nummer MFCD00001138
InChI-nyckel IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmetylkarbonkloridat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenylmethyl Chloroformate
Smältpunkt 60 °C till 64 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2279177
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i dioxan.
Formel vikt 258.7
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.