Läs mer
9-Fluorenylmetylkloroformat, 98+%
Beskrivning
Baskänslig aminoskyddsgrupp för fastfaspeptidsyntes9-Fluorenylmetylklorformiat används vid kapillärelektrofores. Det fungerar som ett reagens vid prekolonnderivatisering av aminer för HPLC och fluorescerande detektion. Vidare används den för att derivatisera aminosyror för HPLC-analys. Utöver detta används den för att framställa N-Fmoc-aminosyror för peptidsyntes i fast fas och oligonukleotidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Baskänslig aminoskyddsgrupp för fastfaspeptidsyntes9-Fluorenylmetylklorformiat används vid kapillärelektrofores. Det fungerar som ett reagens vid prekolonnderivatisering av aminer för HPLC och fluorescerande detektion. Vidare används den för att derivatisera aminosyror för HPLC-analys. Utöver detta används den för att framställa N-Fmoc-aminosyror för peptidsyntes i fast fas och oligonukleotidsyntes.
Löslighet Lösligt i
dioxan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med alkoholer och aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Fluorenylmethyl chloroformate |
| Smältpunkt | 60 °C till 64 °C |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2279177 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i dioxan. |
| Formel vikt | 258.7 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 9-Fluorenylmethyl chloroformate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonochloridic acid, 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.