Läs mer
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11435976
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435976 25 g 25g
11415976 1 g 1g
11425976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22297.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88744-04-1
Molekylformel C21H11F5O3
Molekylvikt (g/mol) 406.308
MDL-nummer MFCD00013261
InChI-nyckel CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate, fmoc-opfp, 9h-fluoren-9-yl methyl perfluorophenyl carbonate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate, 9h-fluoren-9-ylmethyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid 9h-fluoren-9-ylmethyl pentafluorophenyl ester, carbonic acid,9h-fluoren-9-ylmethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, acmc-20ecck, fmoc pentafluorophenyl ester, 9-fluorenylmethylpentafluorophenylcarbonate
PubChem CID 2733201
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmethyl (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) carbonate
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)OC4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Smältpunkt 83°C to 86°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 406.31
Procent renhet 98%