Läs mer
9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4,14-triene-3,20-dione (δ14-Triamcinolone Acetonide), Mikromol
Beskrivning
9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4,14-triene-3,20-dione (δ14-Triamcinolone Acetonide), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14,15-Dehydro Triamcinolone Acetonide |
| CAS | 1260149-96-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 14,15-Dehydro Triamcinolone Acetonide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H29 F O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | INDEX NAME NOT YET ASSIGNED |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-10,15,17,19,26,28H,5-6,11-12H2,1-4H3/t15-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C=C3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Visa mer |