missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Pentanoate (Betamethasone 21-Valerate), Mikromol™
Beskrivning
9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Pentanoate (Betamethasone 21-Valerate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 21-Valerate |
| CAS | 2240-28-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betamethasone 21-Valerate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H37 F O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxopentyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methyl-, 21-valerate (7CI,8CI), Betamethasone 21-valerate, Betamethasone Valerate Imp. E (EP), Betamethasone Valerate USP Related Compound A, Betamethasone Valerate USP RC A, USP Betamethasone Valerate Related Compound A, CCI 1617, Ph Eur Betamethasone Valerate Impurity E, CS valerate, Betamethasone-21-valerate, Betamethasone Valerate Related Compound A, Betamethasone Valerate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] pentanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?